Drukuj
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC5161-1G PC5161-5G PC5161-25G
APOSPC5161-1GEA 110 PLN
APOSPC5161-1G APOSPC5161-5G APOSPC5161-25G
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₄ClF₃N₂O₂
MW: 240.5671 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094262
Numer CAS: 62924-50-9