Drukuj
3-Amino-5-fluoropyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5151-1G PC5151-5G PC5151-25G
APOSPC5151-1GEA 110 PLN
APOSPC5151-1G APOSPC5151-5G APOSPC5151-25G
3-Amino-5-fluoropyridine 97%
3-Amino-5-fluoropyridine
Formuła: C₅H₅FN₂
Temp. topnienia: 85…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234073
Numer CAS: 210169-05-4