Drukuj
Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2,2,2-Trifluoroethoxy)pentafluorobenzene
PC5148-25G PC5148-5G PC5148-1G
APOSPC5148-25GEA 1100 PLN
APOSPC5148-25G APOSPC5148-5G APOSPC5148-1G
Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Pentafluoro(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Formuła: C₈H₂F₈O
MW: 266.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 144…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00155915
Numer CAS: 6669-03-0
Jednostka: 1993
ADR: 3 III