Drukuj
Methyl perfluorononanoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC5139-100G PC5139-25G
APOSPC5139-100GEA 2970 PLN
APOSPC5139-100G APOSPC5139-25G
Methyl perfluorononanoate 98%
Methyl perfluorononanoate
Formuła: C₁₀H₃F₁₇O₂
MW: 478.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 63…65 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153213
Numer CAS: 51502-45-5