Drukuj
Methyl tridecafluoroheptanoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Perfluoroheptanoic Acid Methyl Ester, Methyl Perfluoroheptanoate, Tridecafluoroheptanoic Acid Methyl Ester
PC5137-25G PC5137-5G PC5137-100G
APOSPC5137-25GEA 551 PLN
APOSPC5137-25G APOSPC5137-5G APOSPC5137-100G
Methyl tridecafluoroheptanoate 98%
Methyl tridecafluoroheptanoate
Formuła: C₈H₃F₁₃O₂
Temp. Wrzenia: 138…139 °C
Gęstość: 1,483 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153212
Numer CAS: 14312-89-1