Drukuj
Methyl perfluorodecanoate 94%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5135-25G PC5135-5G
APOSPC5135-25GEA 812 PLN
APOSPC5135-25G APOSPC5135-5G
Methyl perfluorodecanoate 94%
Methyl perfluorodecanoate
Formuła: C₁₁H₃F₁₉O₂
Temp. Wrzenia: 193 °C
Gęstość: 1,497 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153211
Numer CAS: 307-79-9