Drukuj
Methyl pentafluoromethacrylate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5128-5G PC5128-1G PC5128-250MG
APOSPC5128-5GEA 4180 PLN
APOSPC5128-5G APOSPC5128-1G APOSPC5128-250MG
Methyl pentafluoromethacrylate 96%
Methyl pentafluoromethacrylate
Formuła: C₅H₃F₅O₂
Temp. Wrzenia: 94…95 °C
Gęstość: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00153210
Numer CAS: 685-09-6