Drukuj
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-2-fluorobenzyl alcohol
PC5127-1G PC5127-5G PC5127-25G
APOSPC5127-1GEA 110 PLN
APOSPC5127-1G APOSPC5127-5G APOSPC5127-25G
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol
Formuła: C₇H₈FNO
MW: 141.15 g/mol
Temp. topnienia: 97…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094257
Numer CAS: 84832-00-8