Drukuj
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl Pentafluorobenzoate
PC5123-25G PC5123-10G
APOSPC5123-25GEA 189 PLN
APOSPC5123-25G APOSPC5123-10G
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Methyl pentafluorobenzoate
Formuła: C₈H₃F₅O₂
Temp. Wrzenia: 87…88 °C/20mmHg
Gęstość: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012172
Numer CAS: 36629-42-2