Drukuj
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC51221-1G PC51221-250MG PC51221-5G
APOSPC51221-1GEA 385 PLN
APOSPC51221-1G APOSPC51221-250MG APOSPC51221-5G
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene 95%
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene
Formuła: C₆H₃BrFI
MW: 300.8949 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09056796
Numer CAS: 851368-08-6