Drukuj
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5120-100G PC5120-25G PC5120-5G PC5120-250G
APOSPC5120-100GEA 3910 PLN
APOSPC5120-100G APOSPC5120-25G APOSPC5120-5G APOSPC5120-250G
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene 99%
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene
Formuła: C₇H₃F₅
Temp. Wrzenia: 116…118 °C
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,439 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000298
Numer CAS: 771-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-233-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III