Drukuj
4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-((2,2,2-Trifluoroethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC5116-1G PC5116-5G
APOSPC5116-1GEA 905 PLN
APOSPC5116-1G APOSPC5116-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₉BF₃NO₃
MW: 246.9800 g/mol
Temp. topnienia: 210…212 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08235087
Numer CAS: 874459-90-2