Drukuj
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5115-100G PC5115-25G PC5115-500G
APOSPC5115-100GEA 812 PLN
APOSPC5115-100G APOSPC5115-25G APOSPC5115-500G
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₈H₆F₃NO₂
Temp. Wrzenia: 86 °C/10mmHg
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042322
Numer CAS: 6656-49-1
Numer WE (dawny EINECS): 229-688-2
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III