Drukuj
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC51143-25G PC51143-5G PC51143-1G
APOSPC51143-25GEA 1930 PLN
APOSPC51143-25G APOSPC51143-5G APOSPC51143-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃Cl₂FO
Temp. topnienia: 56…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115870
Numer CAS: 95399-95-4