Drukuj
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5112-1G PC5112-5G
APOSPC5112-1GEA 139 PLN
APOSPC5112-1G APOSPC5112-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Formuła: C₈H₇FO₃
Temp. topnienia: 130…133 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08235092
Numer CAS: 176548-72-4