Drukuj
Methyl heptafluorobutyrate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate, Methyl perfluorobutyrate
PC5110-50G PC5110-5G
APOSPC5110-50GEA 766 PLN
APOSPC5110-50G APOSPC5110-5G
Methyl heptafluorobutyrate 98%
Methyl heptafluorobutyrate
Formuła: C₅H₃F₇O₂
MW: 228.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…81 °C
Temp. topnienia: –86 °C
Gęstość: 1.472 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000433
Numer CAS: 356-24-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-600-0