Drukuj
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC51093-25G PC51093-5G PC51093-1G
APOSPC51093-25GEA 2240 PLN
APOSPC51093-25G APOSPC51093-5G APOSPC51093-1G
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Formuła: C₁₀H₇F₃O
Temp. Wrzenia: 67…72 °C/0,1mmHg
Temp. topnienia: 38…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07772121
Numer CAS: 68755-42-0