Drukuj
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carbaldehyde
PC51085-1G PC51085-250MG PC51085-5G
APOSPC51085-1GEA 269 PLN
APOSPC51085-1G APOSPC51085-250MG APOSPC51085-5G
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde 96%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde
Formuła: C₆H₃ClFNO
Temp. Wrzenia: 82 °C/9mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04972388
Numer CAS: 329794-28-7