Methyl-3,4-difluorobenzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
PC5102-100G
PC5102-25G
APOSPC5102-100GEA
247
PLN
APOSPC5102-100G
APOSPC5102-25G
Methyl-3,4-difluorobenzoate 97%
Methyl-3,4-difluorobenzoate
Formuła:
C₈H₆F₂O₂ Temp. Wrzenia: 87…89 °C/15mmHg Temp. topnienia: 23…27 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00276597 Numer CAS: 369-25-5 |