Drukuj
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dibromobenzotrifluoride, 1,3-Dibromo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC51005-25G PC51005-5G PC51005-100G
APOSPC51005-25GEA 247 PLN
APOSPC51005-25G APOSPC51005-5G APOSPC51005-100G
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 96%
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formuła: C₇H₃Br₂F₃
MW: 303.90 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00526219
Numer CAS: 401-84-3