Drukuj
Methyl-6-fluorosalicylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5092-1G PC5092-10G PC5092-5G
APOSPC5092-1GEA 116 PLN
APOSPC5092-1G APOSPC5092-10G APOSPC5092-5G
Methyl-6-fluorosalicylate 98%
Methyl-6-fluorosalicylate
Formuła: C₈H₇FO₃
Temp. Wrzenia: 58…60 °C/0,3mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153207
Numer CAS: 72373-81-0