Drukuj
4-Fluorobenzoesan metylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5089-100G PC5089-25G PC5089-500G
APOSPC5089-100GEA 124 PLN
APOSPC5089-100G APOSPC5089-25G APOSPC5089-500G
4-Fluorobenzoesan metylu 97%
4-Fluorobenzoesan metylu
Formuła: C₈H₇FO₂
Temp. Wrzenia: 90…92 °C/20mmHg
Gęstość: 1,192 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017959
Numer CAS: 403-33-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-956-7