Drukuj
Methyl-2-fluorobenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5088-100G PC5088-250G PC5088-25G
APOSPC5088-100GEA 218 PLN
APOSPC5088-100G APOSPC5088-250G APOSPC5088-25G
Methyl-2-fluorobenzoate 98%
Methyl-2-fluorobenzoate
Formuła: C₈H₇FO₂
Temp. Wrzenia: 109…110 °C/35mmHg
Gęstość: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017913
Numer CAS: 394-35-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-894-0