Drukuj
3-Fluoro-o-anisidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Fluoro-2-methoxyaniline, 3-Fluoro-2-anisidine, 2-Amino-6-fluoroanisole
PC5085-1G PC5085-25G PC5085-5G
APOSPC5085-1GEA 110 PLN
APOSPC5085-1G APOSPC5085-25G APOSPC5085-5G
3-Fluoro-o-anisidine 97%
3-Fluoro-o-anisidine
Formuła: C₇H₈FNO
Temp. Wrzenia: 94 °C/10mmHg
Gęstość: 1,172 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007759
Numer CAS: 437-83-2
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III