Drukuj
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Borono-5-fluorobenzoic acid
PC5079-1G PC5079-5G
APOSPC5079-1GEA 615 PLN
APOSPC5079-1G APOSPC5079-5G
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Formuła: C₇H₆BFO₄
Temp. topnienia: 183…186 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08235078
Numer CAS: 874290-63-8