Drukuj
3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5077-1G PC5077-25G PC5077-5G
APOSPC5077-1GEA 110 PLN
APOSPC5077-1G APOSPC5077-25G APOSPC5077-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₆FNO
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06797883
Numer CAS: 439280-18-9