Drukuj
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
PC5076-25G PC5076-5G PC5076-100G
APOSPC5076-25GEA 363 PLN
APOSPC5076-25G APOSPC5076-5G APOSPC5076-100G
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Formuła: C₁₀H₆F₆O₂
MW: 272.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 85…87 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052317
Numer CAS: 26107-80-2