Drukuj
Methyl-2,6-difluorobenzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5075E-100G PC5075E-25G
APOSPC5075E-100GEA 400 PLN
APOSPC5075E-100G APOSPC5075E-25G
Methyl-2,6-difluorobenzoate 97%
Methyl-2,6-difluorobenzoate
Formuła: C₈H₆F₂O₂
Temp. Wrzenia: 203…204 °C
Gęstość: 1,281 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051778
Numer CAS: 13671-00-6