Drukuj
Difluoroocotan metylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5075-5G PC5075-250G PC5075-50G
APOSPC5075-5GEA 145 PLN
APOSPC5075-5G APOSPC5075-250G APOSPC5075-50G
Difluoroocotan metylu 97%
Difluoroocotan metylu
Formuła: C₃H₄F₂O₂
Temp. Wrzenia: 85…87 °C
Gęstość: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 24 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039276
Numer CAS: 433-53-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-089-7
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,III