Drukuj
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-chloro-4-fluorobenzenecarboxylate, Methyl 2-chloro-4-fluorobenzoate, 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid methyl ester
PC5074-100G PC5074-25G PC5074-5G
APOSPC5074-100GEA 472 PLN
APOSPC5074-100G APOSPC5074-25G APOSPC5074-5G
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate 97%
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
Formuła: C₈H₆ClFO₂
MW: 188.59 g/mol
Temp. Wrzenia: 103…105 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173937
Numer CAS: 85953-29-3