Drukuj
α,α-Difluorophenylacetic acid ethyl ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2,2-difluoro-2-phenylacetate, Ethyl difluoro(phenyl)acetate
PC5071-100G PC5071-25G
APOSPC5071-100GEA 2470 PLN
APOSPC5071-100G APOSPC5071-25G
α,α-Difluorophenylacetic acid ethyl ester 98%
alpha,alpha-Difluorophenylacetic acid ethyl ester
Formuła: C₁₀H₁₀F₂O₂
Temp. Wrzenia: 70…72 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08275296
Numer CAS: 2248-46-6