Drukuj
Chlorodifluorooctan metylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5070-100G PC5070-25G PC5070-5G
APOSPC5070-100GEA 714 PLN
APOSPC5070-100G APOSPC5070-25G APOSPC5070-5G
Chlorodifluorooctan metylu 97%
Chlorodifluorooctan metylu
Useful trifluoromethylating agent. Trifluoromethylation ofaryl and vinyl halides: Tetrahedron Letts.,32, 7689 (1991). Nitroaryl chlorides can also be trifluoromethylated.
Formuła: C₃H₃ClF₂O₂
Temp. Wrzenia: 79…81 °C
Gęstość: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 19 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000775
Numer CAS: 1514-87-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-154-9
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,II