Drukuj
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5069-1G PC5069-250MG
APOSPC5069-1GEA 305 PLN
APOSPC5069-1G APOSPC5069-250MG
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate
Formuła: C₁₁H₁₀BrF₃O₃
Temp. Wrzenia: 100…104 °C/0,8mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00219777
Numer CAS: 175203-81-3