Drukuj
α,α,α-Trifluoro-p-xylene 96+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5067C-25G PC5067C-5G PC5067C-100G
APOSPC5067C-25GEA 656 PLN
APOSPC5067C-25G APOSPC5067C-5G APOSPC5067C-100G
α,α,α-Trifluoro-p-xylene 96+%
α,α,α-Trifluoro-p-xylene
Formuła: C₈H₇F₃
Temp. Wrzenia: 129 °C
Gęstość: 1,144 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075476
Numer CAS: 6140-17-6
Numer WE (dawny EINECS): 228-124-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III