Drukuj
α,α,α-Trifluoro-o-xylene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methylbenzotrifluoride, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)toulene
PC5067-1G PC5067-25G PC5067-5G
APOSPC5067-1GEA 110 PLN
APOSPC5067-1G APOSPC5067-25G APOSPC5067-5G
α,α,α-Trifluoro-o-xylene 97%
α,α,α-Trifluoro-o-xylene
Formuła: C₈H₇F₃
Temp. Wrzenia: 125…126 °C
Gęstość: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153204
Numer CAS: 13630-19-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III