Drukuj
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5064R-1G PC5064R-250MG
APOSPC5064R-1GEA 1980 PLN
APOSPC5064R-1G APOSPC5064R-250MG
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formuła: C₇H₆F₃N₃O₂
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068118
Numer CAS: 175277-21-1