Drukuj
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (-)-MTPA-Cl, (-)-Mosher's Acid Chloride, (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
PC5063L-1G PC5063L-250MG
APOSPC5063L-1GEA 946 PLN
APOSPC5063L-1G APOSPC5063L-250MG
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
For determination of enantiomeric excess of alcohols and amines by NMR.
Formuła: C₁₀H₈ClF₃O₂
MW: 252.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 213…214 °C
Gęstość: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 89 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00044400
Numer CAS: 39637-99-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II