Drukuj
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2S)-(-)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid
PC5063E-100MG PC5063E-1G PC5063E-5G
APOSPC5063E-100MGEA 182 PLN
APOSPC5063E-100MG APOSPC5063E-1G APOSPC5063E-5G
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 99%
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formuła: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 95…97 °C/0.05mmHg
Temp. topnienia: 46…49 °C
Gęstość: 1.303 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064200
Numer CAS: 17257-71-5
Numer WE (dawny EINECS): 241-292-1