Drukuj
2,3,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5063-1G PC5063-5G
APOSPC5063-1GEA 1100 PLN
APOSPC5063-1G APOSPC5063-5G
2,3,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 96%
2,3,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₂ClF₃O₂S
Temp. topnienia: 47…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08532462
Numer CAS: 914636-99-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II