Drukuj
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5060W-1G PC5060W-250MG
APOSPC5060W-1GEA 364 PLN
APOSPC5060W-1G APOSPC5060W-250MG
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile 97%
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Formuła: C₁₀H₈F₃NO₂
Temp. topnienia: 89…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 175204-03-2