Drukuj
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Moxidectin Impurity 5, 3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid
PC5060T-100G PC5060T-25G PC5060T-500G
APOSPC5060T-100GEA 218 PLN
APOSPC5060T-100G APOSPC5060T-25G APOSPC5060T-500G
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.12 g/mol
Temp. topnienia: 105…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153201
Numer CAS: 112811-65-1