Drukuj
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC5051-1G PC5051-5G
APOSPC5051-1GEA 911 PLN
APOSPC5051-1G APOSPC5051-5G
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₀BF₃O₃
Temp. topnienia: 173…176 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08056361
Numer CAS: 871332-96-6