Drukuj
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)anisole 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Methoxy-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride
PC5050-100G PC5050-25G PC5050-500G
APOSPC5050-100GEA 644 PLN
APOSPC5050-100G APOSPC5050-25G APOSPC5050-500G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)anisole 99%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)anisole
Formuła: C₈H₆F₃NO₃
Temp. topnienia: 79…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007328
Numer CAS: 654-76-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-507-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,III