Drukuj
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate)
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Di-tert-butylsilyl Ditriflate, Di-tert-butylbis(trifluoromethanesulphonyloxy)silane
PC5037-25G PC5037-5G PC5037-1G
APOSPC5037-25GEA 1680 PLN
APOSPC5037-25G APOSPC5037-5G APOSPC5037-1G
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate)
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate)
Formuła: C₁₀H₁₈F₆O₆S₂Si
Temp. Wrzenia: 263 °C
Gęstość: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 85272-31-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II