Drukuj
4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC503014-25G PC503014-5G
APOSPC503014-25GEA 1310 PLN
APOSPC503014-25G APOSPC503014-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
Formuła: C₇H₃BrFNS
Temp. topnienia: 37…42 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 81171-71-3
Jednostka: 1760
ADR: 8,II