Drukuj
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5029-1G PC5029-5G PC5029-10G
APOSPC5029-1GEA 110 PLN
APOSPC5029-1G APOSPC5029-5G APOSPC5029-10G
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate 97%
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₁₃H₁₀F₃IO₃S
Temp. topnienia: 178…182 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191356
Numer CAS: 66003-76-7