Drukuj
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC5028-1G PC5028-5G
APOSPC5028-1GEA 1370 PLN
APOSPC5028-1G APOSPC5028-5G
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₁BFNO₄
Temp. topnienia: 89…91 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08235044
Numer CAS: 874219-25-7