Drukuj
Methyl-2-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC502712-1G PC502712-5G
APOSPC502712-1GEA 371 PLN
APOSPC502712-1G APOSPC502712-5G
Methyl-2-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl-2-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Formuła: C₉H₆BrF₃O₃
MW: 299.04 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12025999
Numer CAS: 1150114-81-0