Drukuj
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene 96%
Dostawca: Apollo Scientific
PC5027-1G PC5027-5G
APOSPC5027-1GEA 592 PLN
APOSPC5027-1G APOSPC5027-5G
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene 96%
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene
Formuła: C₁₀F₁₁IO₄
Temp. topnienia: 120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191612
Numer CAS: 14353-88-9