Drukuj
Magnesium trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5026-10G PC5026-100G PC5026-25G
APOSPC5026-10GEA 509 PLN
APOSPC5026-10G APOSPC5026-100G APOSPC5026-25G
Magnesium trifluoromethanesulphonate 98%
Magnesium trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₂F₆MgO₆S₂
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042601
Numer CAS: 60871-83-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,III